missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TMEM119 Alexa Fluor™ 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785406
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18785406 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18785406 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB10313S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMEM119 Monoclonal antibody specifically detects TMEM119 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMEM119
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1023426
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q4V9L6.1
Alias de gen OBIF, Osteoblast Induction Factor, TMEM119
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO derived human TREM-119, Arg26-Met96, Accession # Q4V9L6.1
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 338773
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.