missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TMED1 Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785608
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18785608 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18785608 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB2243G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TMED1 Monoclonal specifically detects TMED1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TMED1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1009527
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 μg/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q13445
Alias de gen IL1RL1-Binding Protein, Il1rl1l, IL1RL1LG, IL-1RL1LG, IL1RL1LGIL1RL1-binding protein, Interleukin 1 Receptor-Like 1 Ligand, Interleukin-1 receptor-like 1 ligand, Ly84l, MGC1270, P24g1, P24gamma1, Putative T1/ST2 receptor-binding protein, ST2L, T1/ST2 receptor binding protein, Tp24, transmembrane emp24 domain containing 1, transmembrane emp24 domain-containing protein 1, transmembrane emp24 protein transport domain containing 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293 derived human TMED1, Met1-Asn194, Accession # Q13445
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11018
Especificidad de la prueba Detects human TMED1 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.