missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TM4SF4 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18743969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18743969 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18743969

Marca: R&D Systems FAB7998S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TM4SF4 Monoclonal specifically detects TM4SF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TM4SF4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 832441
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P48230
Alias de gen FLJ31015, il-TMP, ILTMP, ILTMPintestinal and liver (il) tetraspan membrane protein, Intestine and liver tetraspan membrane protein, transmembrane 4 L six family member 4, transmembrane 4 L6 family member 4, transmembrane 4 superfamily member 4
Símbolos de los genes TM4SF4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human TM4SF4 Accession # P48230
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7104
Especificidad de la prueba Detects human TM4SF4 in ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.