missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human TLR3 Antibody, R&D Systems™

Descripción
TLR3 Polyclonal specifically detects TLR3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TLR3 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.1 ug/mL |
| N.º de referencia del gen | O15455 |
| Alias de gen | CD283, CD283 antigen, toll-like receptor 3 |
| Símbolos de los genes | TLR3 |
| Especie del huésped | Goat |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?