Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TLR-2 humana
Código de producto. 17174763
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17174763 96 pruebas paquete de 96
17115249 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17174763
Marca: Invitrogen™ EH459RB
ELISA
Human TLR-2 quantitates human TLR-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TLR-2.
TLR2 es miembro de la familia de receptores tipo Toll (TLR) que desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento de patógenos y la activación de la inmunidad innata. Las proteínas TLR actúan a través de moléculas adaptadoras, como MyD88 y TIRAP, para activar varias quinasas y factores de transcripción, como la proteína quinasa C (PKC) alfa/beta y NF-kappa-B. TLR2 puede formar heterodímeros con TLR1 o TLR6 y, como heterodímero, puede reconocer una variedad de lipoproteínas bacterianas y de micoplasma respectivamente. Las THR están altamente conservadas de Drosophila a los humanos y comparten similitudes estructurales y funcionales. Las distintas TLR presentan diferentes patrones de expresión. TLR2 se expresa con mayor abundancia en leucocitos de sangre periférica y media la respuesta del huésped a bacterias grampositivas y levaduras mediante la estimulación de NF-kappaB. TLR2 ayuda en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) que se expresan en agentes infecciosos y median en la producción de citoquinas necesarias para el desarrollo de una inmunidad eficaz. Se han descrito diez homólogos humanos de TLR (TLR1-10). TLR2 se expresa en células humanas, como amígdalas, microglia, ganglios linfáticos y apéndices, células B activadas en centros germinales. Los monocitos CD14+ expresan el nivel más alto de TLR2 seguido de granulocitos CD15+, células B CD19+ y células T CD3+. La expresión de TLR2 en diferentes tipos de células está regulada por diferentes modificadores de respuesta inmunitaria. Por ejemplo, LPS, GM-CSF, IL-1 e IL-10 regulan positivamente TLR2, mientras que IL-4, IFN-gamma y TNF regulan negativamente la expresión de TLR2 en monocitos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CD282; Ly105; TIL4; Tlr2; TLR-2; receptor 2 similar a Toll; proteína 4 similar al receptor Toll/interleucina-1; receptor similar a Toll; receptor 2 similar a Toll; variante 1 del receptor 2 similar a Toll; variante 2 del receptor 2 similar a Toll; receptor 2 similar a Toll, exón 1 a_; receptor similar a Toll, exón 1 b; receptor similar a Toll, exón 1 b_; receptor 2 similar a Toll, exón 1 A
Intervalo del ensayo De 0,32 a 80 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,32 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O60603
Símbolo de gen Tlr2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TLR2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min