Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TLR-2 humana
Descripción
Human TLR-2 quantitates human TLR-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TLR-2.
TLR2 es miembro de la familia de receptores tipo Toll (TLR) que desempeñan un papel fundamental en el reconocimiento de patógenos y la activación de la inmunidad innata. Las proteínas TLR actúan a través de moléculas adaptadoras, como MyD88 y TIRAP, para activar varias quinasas y factores de transcripción, como la proteína quinasa C (PKC) alfa/beta y NF-kappa-B. TLR2 puede formar heterodímeros con TLR1 o TLR6 y, como heterodímero, puede reconocer una variedad de lipoproteínas bacterianas y de micoplasma respectivamente. Las THR están altamente conservadas de Drosophila a los humanos y comparten similitudes estructurales y funcionales. Las distintas TLR presentan diferentes patrones de expresión. TLR2 se expresa con mayor abundancia en leucocitos de sangre periférica y media la respuesta del huésped a bacterias grampositivas y levaduras mediante la estimulación de NF-kappaB. TLR2 ayuda en el reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMP) que se expresan en agentes infecciosos y median en la producción de citoquinas necesarias para el desarrollo de una inmunidad eficaz. Se han descrito diez homólogos humanos de TLR (TLR1-10). TLR2 se expresa en células humanas, como amígdalas, microglia, ganglios linfáticos y apéndices, células B activadas en centros germinales. Los monocitos CD14+ expresan el nivel más alto de TLR2 seguido de granulocitos CD15+, células B CD19+ y células T CD3+. La expresión de TLR2 en diferentes tipos de células está regulada por diferentes modificadores de respuesta inmunitaria. Por ejemplo, LPS, GM-CSF, IL-1 e IL-10 regulan positivamente TLR2, mientras que IL-4, IFN-gamma y TNF regulan negativamente la expresión de TLR2 en monocitos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CD282; Ly105; TIL4; Tlr2; TLR-2; receptor 2 similar a Toll; proteína 4 similar al receptor Toll/interleucina-1; receptor similar a Toll; receptor 2 similar a Toll; variante 1 del receptor 2 similar a Toll; variante 2 del receptor 2 similar a Toll; receptor 2 similar a Toll, exón 1 a_; receptor similar a Toll, exón 1 b; receptor similar a Toll, exón 1 b_; receptor 2 similar a Toll, exón 1 A |
| Intervalo del ensayo | De 0,32 a 80 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,32 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O60603 |
| Símbolo de gen | Tlr2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |