missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TIN-Ag Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18798757
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18798757 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18798757

Marca: R&D Systems AF6797SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

TIN-Ag Polyclonal specifically detects TIN-Ag in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIN-Ag
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q6NSC1
Alias de gen TIN1, TIN2, TINAg, TIN-AG, tubulointerstitial nephritis antigen
Símbolos de los genes TINAG
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human TIN-Ag Glu20-Pro476 Accession # Q6NSC1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27283
Especificidad de la prueba Detects human TIN-Ag in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human TINAGL1 is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.