Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para TIMP1 humano
Código de producto. 16831576 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16831576 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16831576 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0016696T
KE00166 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para TIMP1 se utilizará para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de la TIMP1 endógena.
  • La TIMP1 es miembro de la familia de inhibidores de la metaloproteinasa de matriz, que contiene cuatro miembros (TIMP1, TIMP2, TIMP3 y TIMP4).
  • Los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TIMP) son moléculas multifacéticas que presentan propiedades más allá de su función inhibidora de proteinasa clásica.
  • La TIMP1 tiene varias funciones independientes de la MMP, como la modulación de la angiogénesis, la promoción de la proliferación celular y la inhibición de la apoptosis.
  • La TIMP1 desempeña un papel importante en la regulación del ciclo celular y la progresión del cáncer.
  • Recientemente, los estudios clínicos han demostrado que la expresión aberrante de la TIMP1 está asociada con un pronóstico desfavorable en una serie de tumores, como el cáncer gástrico, el carcinoma papilar de tiroides, el melanoma cutáneo y el cáncer de mama. En el embarazo, la TIMP1 desempeña un papel regulador en el proceso de implantación, en particular la invasión citotrofoblástica del endometrio uterino. En el embarazo, la TIMP1 desempeña un papel regulador en el proceso de implantación, en particular la invasión citotrofoblástica del endometrio uterino.
  • El ensayo reconoce la TIMP1 humana. Un anticuerpo específico para TIMP1 se ha revestido previamente en micropocillos.
  • La proteína TIMP1 en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación. Tras un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de específico biotinilado para TIMP1 humano para detectar la proteína TIMP1 humana capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB).
  • La solución, que contiene ácido sulfúrico, se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
Especificaciones
Número de acceso BC000866
Intervalo del ensayo De 62,5 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,9 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 7076
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P01033
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Rat TNF-alpha ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine