Learn More
Invitrogen™ Human TIMP-3 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human TIMP-3 quantitates human TIMP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIMP-3.
El inhibidor tisular de la metaloproteinasa 3 (TIMP3) es un miembro del inhibidor tisular de la familia de genes de metaloproteinasas. Su función es inhibir la actividad de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) que degradan los componentes de la matriz extracelular. TIMP3 se expresa mediante estimulación mitogénica. Se une irreversiblemente a las MMP dependientes de zinc y las inactiva mediante la unión a su cofactor catalítico de zinc. Otras funciones de TIMP3 incluyen el desarrollo del sistema nervioso, la regeneración de tejidos y la percepción visual. En los humanos, el gen que codifica TIMP3 está ubicado en el cromosoma 22.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | HSMRK222; K222; K222TA2; inhibidor de metaloproteinasa 3; proteína MIG-5; proteína MIG-5; SFD; Sun; TIMP 3; inhibidor 3 de metalopeptidasa TIMP; TIMP3; TIMP-3; inhibidor tisular de metaloproteinasa 3; inhibidor tisular de metaloproteinasa 3 (distrofia del fondo de ojo de Sorsby, pseudoinflamatorio); inhibidor tisular de metaloproteinasa 3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,05 a 10 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,05 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35625 |
| Símbolo de gen | TIMP3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |