Learn More
Invitrogen™ Human TIMP-3 ELISA Kit
Código de producto. 17105249
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17105249
Marca: Invitrogen™ EH458RBX5
ELISA
Human TIMP-3 quantitates human TIMP-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIMP-3.
El inhibidor tisular de la metaloproteinasa 3 (TIMP3) es un miembro del inhibidor tisular de la familia de genes de metaloproteinasas. Su función es inhibir la actividad de las metaloproteinasas de la matriz (MMP) que degradan los componentes de la matriz extracelular. TIMP3 se expresa mediante estimulación mitogénica. Se une irreversiblemente a las MMP dependientes de zinc y las inactiva mediante la unión a su cofactor catalítico de zinc. Otras funciones de TIMP3 incluyen el desarrollo del sistema nervioso, la regeneración de tejidos y la percepción visual. En los humanos, el gen que codifica TIMP3 está ubicado en el cromosoma 22.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso HSMRK222; K222; K222TA2; inhibidor de metaloproteinasa 3; proteína MIG-5; proteína MIG-5; SFD; Sun; TIMP 3; inhibidor 3 de metalopeptidasa TIMP; TIMP3; TIMP-3; inhibidor tisular de metaloproteinasa 3; inhibidor tisular de metaloproteinasa 3 (distrofia del fondo de ojo de Sorsby, pseudoinflamatorio); inhibidor tisular de metaloproteinasa 3
Intervalo del ensayo De 0,05 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,05 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P35625
Símbolo de gen TIMP3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TIMP3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min