missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TIMP-3 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18745449
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18745449 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18745449

Marca: R&D Systems IC9731T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIMP-3 Monoclonal specifically detects TIMP-3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIMP-3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 277128
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P35625
Alias de gen HSMRK222, K222, K222TA2, metalloproteinase inhibitor 3, MIG-5 protein, Protein MIG-5, pseudoinflammatory), SFD, TIMP metallopeptidase inhibitor 3, TIMP3, TIMP-3, tissue inhibitor of metalloproteinase 3 (Sorsby fundus dystrophy, Tissue inhibitor of metalloproteinases 3
Símbolos de los genes TIMP3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIMP-3 Cys24-Pro211 Accession # P35625
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7078
Especificidad de la prueba Detects human TIMP-3 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human (rh) TIMP-1, -2, or -4 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.