Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP-1 humana
Código de producto. 17185239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17185239 5 x 96 pruebas cada uno
17154763 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17185239
Marca: Invitrogen™ EH456RBX5
ELISA
La TIMP-1 humana cuantifica la TIMP-1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TIMP-1 humana natural y recombinante.
TIMP1 (inhibidor de metaloproteinasa 1) es un inhibidor de la metaloproteinasa que funciona mediante la formación de complejos uno a uno con metaloproteinasas objetivo, como las colagenasas, y los inactiva de forma irreversible mediante la unión a su cofactor de cinc catalítico. TIMP1 actúa en MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 y MMP16. También funciona como factor de crecimiento que regula la diferenciación celular, la migración y la muerte celular. TIMP1 activa cascadas de señalización celular a través de CD63 e ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Clgi; inhibidor de colagenasa; inhibidor de colagenasa de fibroblasto 16C8; EG-1; embriogenina-1; EPA; EPO; actividad potenciadora de eritroides; actividad potenciadora de eritroides; inhibidor de la colagenasa de fibroblastos; FLJ90373; HCI; LOC100009047; inhibidor de metaloproteinasa; inhibidor de metaloproteinasa 1; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa; inhibidor de tejidos de metaloproteinasa 1; inhibidor de MMP; RP1-230G1.3; TIMP; TIMP 1; inhibidor 1 de metalopeptidasa TIMP; Timp1; TIMP-1; proteína TIMP-1; inhibidor tisular de metaloproteinasa de matriz-1; inhibidor tisular de metalopeptidasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1; inhibidor tisular de metaloproteinasa 1 (actividad potenciadora de eritroides, inhibidor de colagenasa); inhibidor tisular de metaloproteinasa-1; inhibidor tisular de metaloproteinasas; inhibidor tisular de metaloproteinasas 1; inhibidor de proteína inducida por TPA; TPA-S1
Intervalo del ensayo De 2 a 1200 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01033
Símbolo de gen TIMP1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TIMP1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min