Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIM-4 humana
Descripción
La TIM-4 humana cuantifica la TIM-4 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TIM-4 humana natural y recombinante.
La familia de proteínas con dominios de mucina e inmunoglobulina de células T (TIM) codifica receptores de superficie celular que participan en la regulación de la inmunidad mediada por células T auxiliares (Th) -1 y -2. TIM-4, que se expresa preferentemente en macrófagos y células dendríticas, es el ligando natural de TIM-1, y esta unión conduce a la expansión de células T y la producción de citoquinas. A diferencia de otros miembros de la familia TIM, TIM-4 carece de una secuencia de señal de fosforilación de supuesta tirosina en su dominio intracelular. El gen TIM-4 se asigna a un locus asociado con la predisposición al asma en ratones y seres humanos y con su conexión con la capacidad de respuesta de Th2 activada por TIM-1; puede considerarse un gen de enfermedad/predisposición al asma.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | B430010N18Rik; RGD1564516; smuckler; TIM 4 soluble; bazo, contiene mucina, eliminación de proteína de linfotoxina; sTIM 4; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con 4; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con 4; proteína 4 con inmunoglobulina de células T y dominios de mucina; receptor 4 de mucina de inmunoglobulina de células T; proteína 4 de membranas de células T; Tim4; TIM-4; TIMD4; TIMD-4 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q96H15 |
| Símbolo de gen | TIMD4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |