Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIM-4 humana
Código de producto. 17175239
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175239 5 x 96 pruebas cada uno
17144763 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175239
Marca: Invitrogen™ EH455RBX5
ELISA
La TIM-4 humana cuantifica la TIM-4 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la TIM-4 humana natural y recombinante.
La familia de proteínas con dominios de mucina e inmunoglobulina de células T (TIM) codifica receptores de superficie celular que participan en la regulación de la inmunidad mediada por células T auxiliares (Th) -1 y -2. TIM-4, que se expresa preferentemente en macrófagos y células dendríticas, es el ligando natural de TIM-1, y esta unión conduce a la expansión de células T y la producción de citoquinas. A diferencia de otros miembros de la familia TIM, TIM-4 carece de una secuencia de señal de fosforilación de supuesta tirosina en su dominio intracelular. El gen TIM-4 se asigna a un locus asociado con la predisposición al asma en ratones y seres humanos y con su conexión con la capacidad de respuesta de Th2 activada por TIM-1; puede considerarse un gen de enfermedad/predisposición al asma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso B430010N18Rik; RGD1564516; smuckler; TIM 4 soluble; bazo, contiene mucina, eliminación de proteína de linfotoxina; sTIM 4; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con 4; inmunoglobulina de células T y dominio de mucina con 4; proteína 4 con inmunoglobulina de células T y dominios de mucina; receptor 4 de mucina de inmunoglobulina de células T; proteína 4 de membranas de células T; Tim4; TIM-4; TIMD4; TIMD-4
Intervalo del ensayo De 20 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q96H15
Símbolo de gen TIMD4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TIM-4 (TIMD4)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min