missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TIM-4 Alexa Fluor 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18723638
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Tests
Tamaño de la unidad:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18723638 25 Tests 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18723638 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB2929T025

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TIM-4 Monoclonal specifically detects TIM-4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-4
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 921832
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 5 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96H15
Alias de gen FLJ27515, SMUCKLER, T-cell immunoglobulin and mucin domain containing 4, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 4, T-cell membrane protein 4, TIM4, TIM-4, TIMD4, TIMD-4
Símbolos de los genes TIMD4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TIM-4 Glu25-Leu315 Accession # Q96H15
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91937
Especificidad de la prueba Detects human TIM-4 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.