missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human TIM-3 DuoSet ELISA
Descripción
The Human TIM-3 DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TIM-3.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit (para 15 placas) |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Intervalo del ensayo | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 84868 |
| Sinónimo | CD366, FLJ14428, HAVcr-2, HAVCR2, hepatitis A virus cellular receptor 2, kidney injury molecule-3, KIM-3, SPTCL, T cell immunoglobulin mucin 3, T cell immunoglobulin mucin-3, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 3, TIM 3, Tim-3, TIM3, TIM3 T-cell membrane protein 3, TIMD3, TIMD-3, TIMD3KIM-3 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?