missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TIM-1/KIM-1/HAVCR Alexa Fluor™ 594-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18778496
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18778496 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18778496 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB17504T100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

TIM-1/KIM-1/HAVCR Monoclonal antibody specifically detects TIM-1/KIM-1/HAVCR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TIM-1/KIM-1/HAVCR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2389F
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/106 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen AAC39862
Alias de gen CD365, HAVCR1, HAVCR-1, HAVCRT cell immunoglobin domain and mucin domain protein 1, hepatitis A virus cellular receptor 1, Kidney injury molecule 1, KIM1, KIM-1, T-cell immunoglobulin and mucin domain-containing protein 1, TIM1, TIM-1TIM, TIM1TIMD-1, TIMD1T-cell membrane protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human TIM-1/KIM-1/HAVCR, Pro21-Thr288, Accession # AAC39862
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26762
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.