missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human TIGIT ELISA Kit

Código de producto. p-7219667
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17165239 5 x 96 pruebas cada uno
17134763 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17165239

Marca: Invitrogen™ EH454RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human TIGIT quantitates human TIGIT in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human TIGIT.

Se une con alta afinidad al receptor de poliovirus (PVR), que provoca un aumento de la secreción de IL10 y una disminución de la secreción de IL12B y suprime la activación de las células T al promover la generación de células dendríticas inmunorreguladoras maduras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso ENSMUSG00000071552; inmunorreceptor de células T con dominios Ig e ITIM; inmunorreceptor de células T con dominios Ig e ITIM; tigit; dominio de inmunoglobulina y conjunto V con 9; proteína 9 con dominio de inmunoglobulina y conjunto V; conjunto V y dominio transmembrana con 3; proteína 3 con dominio transmembrana y conjunto V; VSIG9; VSTM3; molécula de adhesión celular de la Universidad de Washington; WUCAM
Intervalo del ensayo De 1,563 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q495A1
Símbolo de gen TIGIT
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TIGIT
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.