Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para trombospondina-5/COMP humana
Código de producto. 17155239
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17155239
Marca: Invitrogen™ EH453RBX5
La trombospondina-5/COMP humana cuantifica la trombospondina-5/COMP humana en suero, plasma y sobrenadante.
La trombospondina-5/COMP humana cuantifica la trombospondina-5/COMP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la trombospondina-5/COMP humana tanto natural como recombinante.
COMP es una proteína de matriz extracelular no colagenosa. Consta de cinco subunidades de glicoproteínas idénticas, cada una con dominios similares a EGF y de unión a calcio (similares a trombospondina). La oligomerización es el resultado de la formación de una bobina en espiral de cinco cadenas y disulfuros. La unión a otras proteínas ECM, como el colágeno, parece depender de cationes divalentes. Las mutaciones pueden causar pseudocondroplasia de osteocondrodisplasias (PSACH) y displasia epifisaria múltiple (MED).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso proteína de matriz oligomérica del cartílago; proteína de matriz oligomérica del cartílago (pseudoacondroplasia, displasia epifisaria 1, múltiple); proteína de matriz oligomérica del cartílago (pseudoacondroplasia, displasia epifisaria 1, múltiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoacondroplasia (displasia epifisaria 1, múltiple); proteína de matriz oligomérica del supuesto cartílago; THBS5; trombospondina5; trombospondina-5; TSP 5; TSP5
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49747
Símbolo de gen COMP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo COMP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min