missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para trombospondina-5/COMP humana

Código de producto. 17124763
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17124763

Marca: Invitrogen™ EH453RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La trombospondina-5/COMP humana cuantifica la trombospondina-5/COMP humana en suero, plasma y sobrenadante.

La trombospondina-5/COMP humana cuantifica la trombospondina-5/COMP humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la trombospondina-5/COMP humana tanto natural como recombinante.

COMP es una proteína de matriz extracelular no colagenosa. Consta de cinco subunidades de glicoproteínas idénticas, cada una con dominios similares a EGF y de unión a calcio (similares a trombospondina). La oligomerización es el resultado de la formación de una bobina en espiral de cinco cadenas y disulfuros. La unión a otras proteínas ECM, como el colágeno, parece depender de cationes divalentes. Las mutaciones pueden causar pseudocondroplasia de osteocondrodisplasias (PSACH) y displasia epifisaria múltiple (MED).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso proteína de matriz oligomérica del cartílago; proteína de matriz oligomérica del cartílago (pseudoacondroplasia, displasia epifisaria 1, múltiple); proteína de matriz oligomérica del cartílago (pseudoacondroplasia, displasia epifisaria 1, múltiple); Comp; EDM1; EPD1; MED; MGC131819; MGC149768; PSACH; pseudoacondroplasia (displasia epifisaria 1, múltiple); proteína de matriz oligomérica del supuesto cartílago; THBS5; trombospondina5; trombospondina-5; TSP 5; TSP5
Intervalo del ensayo De 0,085 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,085 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49747
Símbolo de gen COMP
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo COMP
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado