missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Thrombospondin-2 ELISA Kit
Descripción
Human Thrombospondin-2 quantitates human Thrombospondin-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Thrombospondin-2.
Las proteínas de la trombospondina (TSP 1-5) componen una familia de glucoproteínas que están implicadas en la señalización de células a células y células a matrices. Estas proteínas extracelulares, de superficie celular, forman complejos de homo y hetero multímeros. Las trombospondinas desempeñan un papel en el desarrollo, la agregación de plaquetas, la adhesión y la migración de células y la progresión de las células a través del ciclo de crecimiento. La trombospondina 1 se libera de las plaquetas en respuesta a la estimulación de la trombina y es un componente transitorio de la matriz extracelular en el desarrollo y la reparación de tejidos. La trombospondina 2 comparte un alto grado de homología con la trombospondina 1, y se cree que tiene funciones únicas pero superpuestas. La trombospondina 3 es una proteína de unión a la heparina regulada al desarrollo. La trombospondina 4 se expresa neuronalmente y estimula el crecimiento de la neurita.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | THBS2; Thbs-2; trombospondina 2; trombospondina2; trombospondina-2; TSP2; TSP-2; TSP2trombospondina-2 |
| Intervalo del ensayo | De 0,68 a 160 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,68 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P35442 |
| Símbolo de gen | THBS2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?