missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Thrombomodulin/BDCA-3 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18174081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
18174081 100 Tests 100 tests
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18174081

Marca: R&D Systems FAB3947A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Thrombomodulin/BDCA-3 Monoclonal specifically detects Thrombomodulin/BDCA-3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Thrombomodulin/BDCA-3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 501733
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen P07204(Val473)
Alias de gen BDCA3, BDCA-3, CD141, CD141 antigen, fetomodulin, THBD, THRM, thrombomodulin, TM
Símbolos de los genes THBD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Thrombomodulin/BDCA-3 Ala19-Ser515 Accession # P07204(Val473)
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7056
Especificidad de la prueba Detects human Thrombomodulin/BDCA-3 in ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.