missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human THNSL2 (ADL14696) VersaClone cDNA

Código de producto. 18792118
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18792118 10 μg 10 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18792118

Marca: R&D Systems™ RDC2603

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.

  • The Human THNSL2 (ADL14696) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for THNSL2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The THNSL2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

génica hTHNSL2
Número de acceso ADL14696
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 55258
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Human
Cantidad 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.