missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tioredoxina 1 humana
Descripción
Las tioredoxinas (Trx) son proteínas pequeñas y multifuncionales con actividad oxidorreductasa, ubicuas en todas las células vivas. Trx contiene un grupo de disulfuro/ditiol redox activo dentro del sitio activo de Cys-Gly-Pro-Cys conservado. Los dos residuos de cisteína en los centros activos conservados se pueden oxidar para formar enlaces de disulfuro intramolecular. La reducción del disulfuro de sitio activo en el Trx oxidado se cataliza mediante la Trx reductasa con NADPH como donante de electrones. El Trx reducido es un donante de hidrógeno para la ribonucleótido reductasa, la enzima esencial para la síntesis de ADN y una potente proteína general disulfuro reductasa con numerosas funciones en el crecimiento y las regulaciones redox. Entre las dianas específicas del disulfuro de proteínas para la reducción por Trx se incluyen la isomerasa de disulfuro de proteína (PDI) y una serie de factores de transcripción, como p53, NF-kB y AP-1 (T1-151). Trx también es capaz de eliminar H2O2, especialmente cuando se acopla con metionina sulfóxido reductasa o varias isoformas de peroxiredoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P10599 |
| Intervalo del ensayo | De 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7295 |
| Símbolo de gen | TXN |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?