Learn More
Applied Biosystems™ Human TFRC (CD71) (Transferrin Receptor) Endogenous Control (VIC™/TAMRA™ probe, primer limited)
Tienda Applied Biosystems Productos
Descripción
Permite la cuantificación relativa de la expresión génica en muestras de ADNc cuando se usa con otros ensayos de expresión génica TaqMan™. La sonda está etiquetada con un colorante VIC™; el colorante TAMRA™ y los cebadores están limitados. Puede utilizarse para reacciones de PCR multiplex o singleplex. El control endógeno está diseñado para su uso con ensayos de expresión génica TaqMan™ inventariados y sin inventariar, ensayos personalizados de expresión génica TaqMan™ o con cebadores y sondas personalizados TaqMan™.
Controles endógenos TaqMan™
Utilice los controles endógenos TaqMan™ como controles para cuantificar la expresión génica y olvídese de pasar meses diseñando el ensayo, preparando formulaciones y realizando pruebas. Esta cómoda colección de conjuntos de sondas y cebadores prediseñados le permite normalizar la cantidad de ARN o ADN de la muestra en una reacción.
Solución completa para la expresión génica cuantitativa
¿Tiene dificultades para decidir qué controles utilizar para cuantificar la expresión, incluso con información detallada sobre los sistemas biológicos? Ahora, con los controles endógenos TaqMan™, puede evitar todo el ensayo y error de seleccionar controles para los genes humanos, de ratón, de rata y eucarióticos más comunes.
Fácil de usar
A todos los componentes de los controles endógenos TaqMan™ se les realizan pruebas de control de calidad, se formulan en una sola mezcla 20X y se prueban funcionalmente. Los controles no solo son fáciles de utilizar, sino que también son totalmente compatibles con las condiciones universales para el RT-PCR de dos etapas. Simplemente añada la mezcla maestra de PCR universal TaqMan™ (con o sin AmpErase™ UNG) y su muestra de ADNc para generar datos de expresión génica sensibles, reproducibles y verdaderamente cuantitativos en los equipos de Applied Biosystems, incluido 7900HT, 7300, PCR en tiempo real 7500 y los sistemas de detección de secuencias 7000 y 7700 de Applied Biosystems.
Oferta flexible
Fabricamos cada control endógeno usando nuestra probada química de 5' nucleasa. Para obtener la máxima flexibilidad, puede elegir entre dos tintes marcadores y dos desactivadores:
• Una sonda MGB TaqMan™ con etiqueta de colorante FAM™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiqueta (900 nM cada uno)
• Una sonda MGB TaqMan™ con etiqueta de colorante VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiqueta (150 nM cada uno, cebador limitado)
• Una sonda TABRA™ con etiqueta de colorante VIC™ (250 nM, concentración final) y dos cebadores de PCR sin etiqueta (150 nM cada uno, cebador limitado)
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 20X |
| Número de acceso | M11507.1 |
| Tamaño del amplicón | 132 |
| Contenido y almacenamiento | Conjuntos de sondas de cebador de control |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Tubo |
| Método de PCR | RT-qPCR de 2 paso |
| Símbolo de gen | TFRC |
| Etiqueta o tinte | VIC |
| Mostrar más |