Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TFF-3 humano
Product Code. 15485133
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Unit Size:
1 set
cada uno
paquete de 10
Product Code. Cantidad unitSize
15485133 96 pruebas 1 set
17834220 10 × 96 pruebas paquete de 10
17135569 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15485133
Brand: Invitrogen™ EHTFF3
This item is not returnable. View return policy
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para TFF-3 humano cuantifica el TFF-3 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TFF-3 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TFF-3 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Los péptidos trefoil son moléculas resistentes a la proteasa secretadas en el intestino que desempeñan una función en la curación de la mucosa. Los péptidos trefoil contienen tres enlaces disulfuro intracadena, que forman el motivo trefoil, o dominio P y se agrupan en el cromosoma humano 21q22.3. El factor trefoil 3 (TFF3) es uno de los tres péptidos trefoil secretados por las células epiteliales que revisten las membranas mucosas de los intestinos grueso y delgado y del tracto respiratorio inferior. El TFF3 es principalmente activo como homodímero ligado al disulfuro y podría favorecer la migración celular en los procesos de curación. Participa en el mantenimiento y reparación de la mucosa intestinal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso Q07654
Intervalo del ensayo 2,048-500 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 1,5 ng
Intervalo de calibración De 1,5 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Otras proteínas
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta TFF-3 humano. Otras especies no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7033
Símbolo de gen ITF,P1B,TFI
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo ITF, P1B, TFI
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min