Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para tenascina C humana
Código de producto. 17175229
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17175229 5 x 96 pruebas cada uno
17144753 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17175229
Marca: Invitrogen™ EH446RBX5
La tenascina C humana cuantifica la tenascina C humana en suero, plasma y sobrenadante.
La tenascina C humana cuantifica la tenascina C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la tenascina C humana natural y recombinante
La tenascina es una glucoproteína de matriz extracelular multifuncional de alto peso molecular, expresada en asociación con interacciones mesenquimales-epiteliales durante el desarrollo y en la neovasculatura y estroma de tumores no diferenciados (Erickson y Bourdon 1989). Se ha descrito bajo diferentes nombres: citotactina, proteína hexabraquiónica, J1, antígeno miotendinoso (MI) y matriz extracelular mesenquimal glioma (GMEM). La molécula de tenascina es un hexámero ligado al disulfuro. La expresión de tenascina se asocia con el desarrollo y el crecimiento, tanto normal como patológico, mientras que la distribución en tejido adulto normal está restringida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 150-225; AI528729; C130033P17Rik; citotactina; sordera, autosómico dominante 56; DFNA56; antígeno de matriz extracelular asociado a glioma; GMEM; GP; GP 150-225; hexabraquión; hexabraquión (tenascina); Hxb; JI; MGC144208; MGC144209; MGC167029; antígeno miotendinoso; neuronectina; Diez; tenascina; tenascina C; Tenascina C; tenascina C dominio adicional 1; isoforma 14/AD1/16 de tenascina C; TN; Tnc; TN-C
Intervalo del ensayo De 6,1 a 1500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 6,1 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P24821
Símbolo de gen TNC
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Tenascina C
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min