missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TCF-2/HNF-1 beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18725887 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18725887

Marca: R&D Systems AF3330SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

TCF-2/HNF-1 beta Polyclonal specifically detects TCF-2/HNF-1 beta in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TCF-2/HNF-1 beta
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL, Immunocytochemistry 5-15 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P35680
Alias de gen FJHN, hepatocyte nuclear factor 1-beta, HNF-1 beta, HNF1 beta A, HNF1 homeobox B, HNF1B, HNF-1B, HNF1beta, HNF-1-beta, HNF2, Homeoprotein LFB3, LFB3, LF-B3, MODY5, MODY5HPC11, TCF2, TCF-2, TCF2transcription factor 2, hepatic; LF-B3; variant hepatic nuclear factor, Transcription factor 2, transcription factor 2, hepatic, Variant hepatic nuclear factor 1, vHNF1
Símbolos de los genes HNF1B
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TCF-2/HNF-1 beta Gly51-Gln182 Accession # P35680
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6928
Especificidad de la prueba This antibody detects TCF-2/HNF-1 beta in direct ELISAs and Western blots. It is expected to recognize all three TCF-2 isoforms. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) rhTCF-1, rhTCF-3, and rhTCF-4 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.