Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de Tau pT181 humana ProQuantum
Descripción
Utilizing proximity-based amplification technology, the assay combines the analyte specificity of high-affinity antibody-antigen binding with the signal detection and amplification capabilities of real-time PCR to achieve a simple yet powerful next-generation protein quantitation platform. A user-friendly workflow combined with intuitive software for analytics enables sample-to-answer in just 2 hours.
- High sensitivity-detect low levels of protein with greater sensitivity than traditional methods
- Broad dynamic range-≥5 logarithmic units, minimizing sample dilutions to ensure they fall within the range
- Small sample consumption-use 2–5 μL of sample (compared to 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow-2 hours from sample to answer, with no wash steps
- No proprietary instrument to purchase-runs on any real-time PCR instrument
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI413597; AW045860; DDPAC; FLJ31424; FTDP17; FTDP-17; factor 1 de interacción entre subunidades de proteína G beta1/gamma2; mapa tau; MAPT; MAPTL; MGC138549; Proteína tau asociada a microtúbulos; proteína tau asociada a microtúbulos; proteína tau asociada a microtúbulos, isoforma 4; microtúbulos; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; proteína de ángulo neurofibrilar; Enredos neurofibrilares; marcador neuronal; filamento helicoidal emparejado-tau; PHFtau; PHF-tau; PPND; PPP1R103; fosfatasa proteica 1, subunidad reguladora 103; pTau; RNPTAU; TAU; proteína asociada a microtúbulos Tau; proteína tau; Tau-4; Tau5; desconocido (proteína para MGC:134287) |
| Intervalo del ensayo | De 0,064 a 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,05 pg/ml |
| Conjugado | FAM™ |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Cerebrospinal Fluid, Plasma, Serum, Supernatant |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| ID de gen (Entrez) | P10636 |
| Símbolo de gen | MAPT |
| Contenido del kit | Tampón de dilución de ensayo Conjugado de anticuerpos A Conjugado de anticuerpos B Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos Estándar Mezcla maestra Ligasa, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase |
| Mostrar más |