Learn More
Invitrogen™ Human TARC Synthetic Peptide
Código de producto. 15205489
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
15205489 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 15205489
Marca: Invitrogen™ PEP1558
Synthetic Peptide
CCL17 Synthetic Peptide, PEP-1558, from Invitrogen.
TARC ligand (CCL17) belongs to the CC chemokine family. It is a small cytokine and the gene is located on q arm of chromosome 16, in humans, along with other chemokines. TARC specifically binds to T-cells and interacts with chemokine receptors CCR4 and CCR8. It plays an important role in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 6361
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q92583
Nombre común Human TARC
Concentración 200 μg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Synthetic Peptide
Formato Liquid
Formulación PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Para utilizar con (aplicación) Blocking Assay, Control
Símbolo de gen CCL17
Liofilizado No
Conservante 0.02% sodium azide
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Tampón de almacenamiento PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.