Learn More
Invitrogen™ Human TARC Synthetic Peptide
Descripción
CCL17 Synthetic Peptide, PEP-1558, from Invitrogen.
TARC ligand (CCL17) belongs to the CC chemokine family. It is a small cytokine and the gene is located on q arm of chromosome 16, in humans, along with other chemokines. TARC specifically binds to T-cells and interacts with chemokine receptors CCR4 and CCR8. It plays an important role in T cell development in thymus as well as in trafficking and activation of mature T cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 6361 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q92583 |
| Nombre común | Human TARC |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?