missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TACE/ADAM17 Cytosolic Domain Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18763739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18763739 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18763739 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB21291R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TACE/ADAM17 Monoclonal specifically detects TACE/ADAM17 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TACE/ADAM17
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 136133
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P78536
Alias de gen ADAM 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 18, ADAM17, ADAM18, CD156b, CD156b antigen, CSVP, disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 17, EC 3.4.24.86, MGC71942, Snake venom-like protease, TACEcSVP, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme, TNF-alpha-converting enzyme, tumor necrosis factor, alpha, converting enzyme
Símbolos de los genes ADAM17
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human TACE/ADAM17 Asp695-Cys824 Accession # P78536
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6868
Especificidad de la prueba Detects human TACE/ADAM17 Cytosolic Domain in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human ADAM33 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.