Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para activador de t-plasminógeno humano
Código de producto. 16871586 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Especies diana unitSize
16871586 Humano 96 tests
1 options
Código de producto. 16871586 Proveedor Proteintech™ N.º de proveedor KE0018096T
KE00180 es un ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA sándwich) de fase sólida. El kit de ELISA para activador de t-plasminógeno se utiliza para detectar y cuantificar los niveles de proteínas del activador de t-plasminógeno endógeno.
  • El ensayo reconoce el activador de t-plasminógeno humano. Un anticuerpo específico para el activador de t-Plasminógeno ha sido prerecubierto en los micropocillos.
  • La proteína t-Plasminogen activator en las muestras se captura mediante el anticuerpo revestido después de la incubación.
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo específico biotinilado para el activador de t-plasminógeno para detectar la proteína activadora de t-plasminógeno capturada.
  • Para el desarrollo de la señal, se añade Estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB). La solución que contiene ácido sulfúrico se utiliza para detener el desarrollo y la intensidad del color, que es proporcional a la cantidad de proteínas unidas, se puede medir a 450 nm con la longitud de onda de corrección establecida a 630 nm.
  • Activador de plasminógeno, tejido (PLAT, sinónimos: TPA, T-PA) es un activador de plasminógeno de tipo tisular, una proteasa serina secretada que convierte el plasminógeno de proenzima en plasmina, una enzima fibrinolítica.
  • El activador de plasminógeno de tipo tisular se sintetiza como una sola cadena que se divide por plasmina con una proteína vinculada a disulfuro de dos cadenas (33 kDa y 32 kDa).
  • La enzima Plat desempeña un papel en la migración celular y la remodelación de tejidos. El aumento de la actividad enzimática causa hiperfibrinólisis, que se manifiesta como sangrado excesivo; la disminución de la actividad conduce a la hipofibrinólisis que puede provocar trombosis o embolia.
  • El TPA tiene 4 isoformas producidas por empalmes alternativos con los MW de 63 kDa, 33 kDa, 57 kDa y 44 kDa.
Especificaciones
Número de acceso BC002795
Intervalo del ensayo De 156,3 a 10 000 pg/ml, de 78,1 a 5000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 8,9 pg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 5327
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P00750
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96TEST Human t-Plasminogen activator ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine