missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human T-bet/TBX21 Antibody, R&D Systems™

Descripción
T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | T-bet/TBX21 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 525803 |
| Concentración | LYOPH |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Intracellular Staining by Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | Q9UL17 |
| Alias de gen | Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?