missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human T-bet/TBX21 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18771258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18771258 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18771258

Marca: R&D Systems FAB53851S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

T-bet/TBX21 Monoclonal specifically detects T-bet/TBX21 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno T-bet/TBX21
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 525831
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9UL17
Alias de gen Tbet, T-bet, TBETT-PET, TBLYM, TBLYMT-cell-specific T-box transcription factor T-bet, T-box 21, T-box expressed in T cells, T-box protein 21, T-box transcription factor TBX21, TBX21, T-PET, Transcription factor TBLYM
Símbolos de los genes TBX21
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human T-bet/TBX21 Glu326-Asn535 Accession # Q9UL17
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30009
Especificidad de la prueba Detects human T-bet/TBX21 in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.