Learn More
Invitrogen™ Human Syndecan-4 ELISA Kit
Human Syndecan-4 quantitates human Syndecan-4 in serum, plasma, supernatant.
654.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | AA959608; anfiglicano; AW108331; MGC22217; RATRYUDOCA; RYUDOCA; riudocano; anfiglicano riudocano; proteína de núcleo riudocano; Riudocano/sindecano 4; S4; Sdc4; SYND4; sindecano 4; sindecano 4 (anfiglicano, riudocano); proteoglicano sindecano 4; sindecano 4 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 6,14 a 1500 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | 6 pg/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17135229
|
Invitrogen™
EH442RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17864150
|
Invitrogen™
EH442RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17104753
|
Invitrogen™
EH442RB |
96 pruebas |
654.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human Syndecan-4 quantitates human Syndecan-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Syndecan-4.
Syndecans are type I integral membrane proteoglycans that are involved in cell-extracellular matrix adhesion and growth factor binding. Syndecan 1 is a matrix receptor which binds to Collagens, Fibronectin and Thrombospondin. Syndecan 1 and Syndecan 3 interact with MK (midkine), a growth/differentiation factor involved in embryogenesis. Syndecan 2 is highly expressed at areas of high morphogenetic activity, such as epithelial-mesenchymal interfaces and the prechondrogenic and preosteogenic mesenchymal condensations. Syndecan 4 functions cooperatively with integrins in the processes of cell spreading and focal adhesion assembly.Especificaciones
AA959608; anfiglicano; AW108331; MGC22217; RATRYUDOCA; RYUDOCA; riudocano; anfiglicano riudocano; proteína de núcleo riudocano; Riudocano/sindecano 4; S4; Sdc4; SYND4; sindecano 4; sindecano 4 (anfiglicano, riudocano); proteoglicano sindecano 4; sindecano 4 | |
6 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sdc4 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
Sindecano 4 | |
4 h 45 min |
De 6,14 a 1500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P31431 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |