Learn More
Invitrogen™ Human Syndecan-4 ELISA Kit
Human Syndecan-4 quantitates human Syndecan-4 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH442RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Human Syndecan-4 quantitates human Syndecan-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Syndecan-4.
Los sindecanos son proteoglicanos de membrana integral de tipo I que participan en la adhesión de la matriz celular-extracelular y la unión del factor de crecimiento. El sindecano 1 es un receptor de matriz que se une a colágenos, fibronectina y trombosponina. El sindecano 1 y el sindecano 3 interactúan con MK (midkina), un factor de crecimiento/diferenciación involucrado en la embriogénesis. El sindecano 2 está altamente expresado en áreas de alta actividad morfogenética, como las interfaces epiteliales-mesenquimales y las condensaciones mesenquimales precondrogénicas y preosteogénicas. El sindecano 4 funciona cooperativamente con integrinas en los procesos de propagación celular y la integración de la adhesión focal.Especificaciones
AA959608; anfiglicano; AW108331; MGC22217; RATRYUDOCA; RYUDOCA; riudocano; anfiglicano riudocano; proteína de núcleo riudocano; Riudocano/sindecano 4; S4; Sdc4; SYND4; sindecano 4; sindecano 4 (anfiglicano, riudocano); proteoglicano sindecano 4; sindecano 4 | |
6 pg/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
Sdc4 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 6,14 a 1500 pg/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P31431 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl | |
Sindecano 4 | |
4 h 45 min |