Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para sindecano-4 humano
Descripción
El sindecano-4 humano cuantifica el sindecano-4 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el sindecano-4 humano natural y recombinante.
Los sindecanos son proteoglicanos de membrana integral de tipo I que participan en la adhesión de la matriz celular-extracelular y la unión del factor de crecimiento. El sindecano 1 es un receptor de matriz que se une a colágenos, fibronectina y trombosponina. El sindecano 1 y el sindecano 3 interactúan con MK (midkina), un factor de crecimiento/diferenciación involucrado en la embriogénesis. El sindecano 2 está altamente expresado en áreas de alta actividad morfogenética, como las interfaces epiteliales-mesenquimales y las condensaciones mesenquimales precondrogénicas y preosteogénicas. El sindecano 4 funciona cooperativamente con integrinas en los procesos de propagación celular y la integración de la adhesión focal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA959608; anfiglicano; AW108331; MGC22217; RATRYUDOCA; RYUDOCA; riudocano; anfiglicano riudocano; proteína de núcleo riudocano; Riudocano/sindecano 4; S4; Sdc4; SYND4; sindecano 4; sindecano 4 (anfiglicano, riudocano); proteoglicano sindecano 4; sindecano 4 |
| Intervalo del ensayo | De 6,14 a 1500 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P31431 |
| Símbolo de gen | Sdc4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |