missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Syndecan-2/CD362 Alexa Fluor 647-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18757379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18757379 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18757379

Marca: R&D Systems FAB2965R100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Syndecan-2/CD362
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 305515
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen AAH49836.1
Alias de gen CD362, CD362 antigen, Fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SDC2, SYND2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2, Syndecan2
Símbolos de los genes SDC2
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362 Glu19-Gly144 Accession # AAH49836.1
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6383
Especificidad de la prueba Detects human Syndecan-2/CD362 in direct ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Syndecan-1, recombinant human (rh) Syndecan-3, or rhSyndecan-4 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.