missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SUSD2 Alexa Fluor 700-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18711737
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18711737 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18711737 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB90562N100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SUSD2 Monoclonal specifically detects SUSD2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SUSD2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1279A
Conjugado Alexa Fluor 700
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9UGT4
Alias de gen BK65A6.2, FLJ22778, Sushi domain (SCR repeat) containing, sushi domain containing 2, sushi domain-containing protein 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line-derived human SUSD2 Met1-Ala785 Accession # Q9UGT4
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56241
Especificidad de la prueba Detects human SUSD2 in direct ELISAs and Western blots.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.