Learn More
R&D Systems™ Human TNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human sTNF RII/TNFRSF1B Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human TNF RII/TNFRSF1B in cell culture supernates (200 ul), serum (20 ul), edta plasma (20 ul), heparin plasma (20 ul), citrate plasma (20 ul), urine (20 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 7.80 - 500pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 2.3pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum, Urine |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human sTNF RII |
| Suficiente para | 1 x 96-well Plate |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |