missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ST2/IL-33R LlaMABodyTM Bivalent VHH HuIgG2 Fusion Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7237128
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18784587 25 μg 25 microgramos
18781987 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18784587 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor LMAB108591SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Llama Monoclonal Antibody

ST2/IL-33R Monoclonal antibody specifically detects ST2/IL-33R in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ST2/IL-33R
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon L000.2.694H
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen BAA02233
Alias de gen DER4, DER4ST2growth stimulation-expressed, FIT-1, IL-1 R4, IL1R4, IL-1R4, IL-1RL1, IL-33 R, IL33R, IL-33R, interleukin 1 receptor-like 1, interleukin 1 receptor-related protein, interleukin-1 receptor-like 1, Ly84, MGC32623, Protein ST2, ST2L, ST2V, T1, T1homolog of mouse growth stimulation-expressed
Especie del huésped Llama
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human ST2/IL-33R as immunogen for bivalent Llama VHH-Human IgG2 Fusion Antibody, Lys19-Phe328, Accession # BAA02233
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9173
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.