Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SREC-I/SCARF1 humana
Código de producto. p-7219648
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17175219 5 x 96 pruebas cada uno
17144743 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17175219 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH437RBX5
La SREC-I/SCARF1 humana cuantifica la SREC-I/SCARF1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La SREC-I/SCARF1 humana cuantifica la SREC-I/SCARF1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la SREC-I/SCARF1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un receptor de barrido que se expresa en células endoteliales y media la unión y degradación de la lipoproteína de baja densidad acetilada (Ac-LDL). Los factores de transcripción ZNF444/EZF-2 y SP1 son responsables de la regulación de este gen. Se han descrito cinco variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican isoformas distintas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AA986099; receptor de LDL acetil; receptor scavenger de células endoteliales; Kiaa0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; miembro 1 del receptor scavenger de clase F; receptor scavenger de clase F, miembro 1; receptor scavenger expresado por células endoteliales 1; Receptor scavenger expresado por células endoteliales de proteína 1; Srec; SREC1; SREC-I
Intervalo del ensayo De 0,08 a 20 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,08 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q14162
Símbolo de gen Scarf1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo SCARF1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min