Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para SREC-I/SCARF1 humana
Descripción
La SREC-I/SCARF1 humana cuantifica la SREC-I/SCARF1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la SREC-I/SCARF1 humana natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen es un receptor de barrido que se expresa en células endoteliales y media la unión y degradación de la lipoproteína de baja densidad acetilada (Ac-LDL). Los factores de transcripción ZNF444/EZF-2 y SP1 son responsables de la regulación de este gen. Se han descrito cinco variantes de transcripción divididas alternativamente que codifican isoformas distintas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AA986099; receptor de LDL acetil; receptor scavenger de células endoteliales; Kiaa0149; MGC47738; mKIAA0149; SCARF1; miembro 1 del receptor scavenger de clase F; receptor scavenger de clase F, miembro 1; receptor scavenger expresado por células endoteliales 1; Receptor scavenger expresado por células endoteliales de proteína 1; Srec; SREC1; SREC-I |
| Intervalo del ensayo | De 0,08 a 20 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,08 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q14162 |
| Símbolo de gen | Scarf1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |