missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SREC-I/SCARF1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18000682
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18000682 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18000682

Marca: R&D Systems BAF2409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

SREC-I/SCARF1 Polyclonal specifically detects SREC-I/SCARF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SREC-I/SCARF1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells
N.º de referencia del gen Q14162
Alias de gen Acetyl LDL receptor, KIAA0149endothelial cells scavenger receptor, MGC47738, SCARF1, scavenger receptor class F, member 1, Scavenger receptor expressed by endothelial cells 1, SREC1, SRECI, SREC-I, SRECscavenger receptor expressed by endothelial cells, SR-F1
Símbolos de los genes SCARF1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SRECI/SCARF1 Ser20-Thr421 Accession # Q14162
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8578
Especificidad de la prueba Detects human SREC-I/SCARF1 in Western blots. In Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human SREC-II is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.