missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SREC-I/SCARF1 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18001152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18001152 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18001152 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2409

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

SREC-I/SCARF1 Polyclonal specifically detects SREC-I/SCARF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SREC-I/SCARF1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
N.º de referencia del gen Q14162
Alias de gen Acetyl LDL receptor, KIAA0149endothelial cells scavenger receptor, MGC47738, SCARF1, scavenger receptor class F, member 1, Scavenger receptor expressed by endothelial cells 1, SREC1, SRECI, SREC-I, SRECscavenger receptor expressed by endothelial cells, SR-F1
Símbolos de los genes SCARF1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human SREC-I/SCARF1 Ser20-Thr421 Accession # Q14162
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8578
Especificidad de la prueba Detects SREC-I/SCARF1 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) SREC-II is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.