missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human SREBP2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18704078
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18704078 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18704078

Marca: R&D Systems MAB7119

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SREBP2 Monoclonal specifically detects SREBP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SREBP2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 751512
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
N.º de referencia del gen Q12772
Alias de gen BHLHD2, bHLHd2sterol regulatory element-binding protein 2, Class D basic helix-loop-helix protein 2, SREBF2, SREBP2, SREBP2SREBP-2, sterol regulatory element binding transcription factor 2, Sterol regulatory element-binding transcription factor 2
Símbolos de los genes SREBF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human SREBP2 Leu242-Asp450 Accession # Q12772
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6721
Especificidad de la prueba Detects human SREBP2 in ELISA and Western Blot.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.