Learn More
Invitrogen™ Human SRC3 (aa 3-15) Synthetic Peptide
Código de producto. 11514710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
11514710 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 11514710
Marca: Invitrogen™ PEP049
Synthetic Peptide
Human AIB1 (residues 3-15) Synthetic Peptide, PEP-049, from Invitrogen.
AIB1-AC3 recognizes AIB1, a member of the SRC-1 family of nuclear receptor coactivators with an apparent molecular weight of 160kDa. The AIB1 gene has been mapped to region 20q12 and has been shown to be amplified in breast tumors and pancreatic cancer cell lines. AIB1 interacts in a ligand-dependent fashion with the estrogen receptor to enhance estrogen-dependent transcriptional gene activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 8202
Especie Human
Método de purificación purified
Número de acceso Q9Y6Q9
Nombre común Human SRC3 (aa 3-15)
Concentración 0.5 mg/mL
Contenido y almacenamiento -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Descripción Synthetic Peptide
Formato Lyophilized
Formulación peptide with no preservative
Para utilizar con (aplicación) Control
Símbolo de gen NCOA3
Liofilizado Lyophilized
Conservante No preservative
Tipo de producto Peptide
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia G3 - L - G - E - N - L - D - P - L - A - S - D - S15 - C