missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human SR-BI Antibody, R&D Systems™
Descripción
SR-BI Monoclonal specifically detects SR-BI in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SR-BI |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 947007 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 2 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| Alias de gen | CD36 and LIMPII analogous 1, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 1, CD36L1, CD36L1scavenger receptor class B type 1, CLA1, CLA1 CD36 antigen-like 1, CLA-1 HDLQTL6, Collagen type I receptor, thrombospondin receptor-like 1, HDLQTL6, MGC138242, SCARB1, scavenger receptor class B type III, scavenger receptor class B, member 1, SR-B1, SRB1 scavenger receptor class B member 1, SRBI |
| Símbolos de los genes | SCARB1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?