missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human SPRED3 Synthetic Peptide
Descripción
Spred3 Synthetic Peptide, PEP-0746, from Invitrogen.
SPRED3 is a member of the Sprouty (see SPRY1; MIM 602465)/SPRED family of proteins that regulate growth factor-induced activation of the MAP kinase cascade (see MAPK1; MIM 176948).
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 399473 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q2MJR0 |
| Nombre común | Human SPRED3 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?