Learn More
Invitrogen™ Human SP-D ELISA Kit
Human SP-D quantitates human SP-D in serum, plasma, supernatant.
656.00€ - 4995.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI573415; COLEC7; colectina7; Colectina 7; CP4; EGK_19692; proteína de surfactante pulmonar D; PSPD; PSPD-D; apoproteína de surfactante pulmonar; proteína de surfactante pulmonar D; proteína D asociada a surfactante pulmonar; Sftp4; SFTPD; SPD; SP-D; proteína D asociada a surfactante; proteína D surfactante; surfactante, proteína D asociada a pulmonar; proteína asociada a surfactante, pulmonar 4 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,12 a 30 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,12 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17165219
|
Invitrogen™
EH436RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17844150
|
Invitrogen™
EH436RBX10 |
10 × 96 pruebas |
4995.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17134743
|
Invitrogen™
EH436RB |
96 pruebas |
656.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Human SP-D quantitates human SP-D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human SP-D.
Surfactant protein D (SP-D) is synthesized and secreted by lung epithelial cells. It belongs to group III of the family of C-type lectins and members of this group has overall structure consisting of multiple globular 'head' regions linked by triple-helical, collagen-like, strands. This group also includes SP-A and the serum proteins mannan-binding protein, conglutinin and collectin-43, all of which have been shown to bind to the C1q receptor found on a wide variety of cells. Both SP-D and SP-A have been shown to enhance oxygen radical production by alveolar macrophages.Especificaciones
AI573415; COLEC7; colectina7; Colectina 7; CP4; EGK_19692; proteína de surfactante pulmonar D; PSPD; PSPD-D; apoproteína de surfactante pulmonar; proteína de surfactante pulmonar D; proteína D asociada a surfactante pulmonar; Sftp4; SFTPD; SPD; SP-D; proteína D asociada a surfactante; proteína D surfactante; surfactante, proteína D asociada a pulmonar; proteína asociada a surfactante, pulmonar 4 | |
0,12 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
SFTPD | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; plasma, 50 µl | |
SFTPD | |
4 h 45 min |
De 0,12 a 30 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
P35247 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |